Merck
CH4H5F6D890C
ChemBridge Corporation
1-ethyl-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-ethyl-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H9IN2/c1-3-9-5(2)6(7)4-8-9/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
RCIFRPWRVZPFLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110512
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110512_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)