Merck
CH4H03CD9ACE
ChemBridge Corporation
2-(tetrahydro-2-furanyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥43,100
1 G
¥70,900
5 G
¥263,400
10 G
¥423,700
ベンダーカタログ番号: 4016666-250MG
¥43,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥43,100
1 G
¥70,900
5 G
¥263,400
10 G
¥423,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4016666-250MG
¥43,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-tetrahydro-2-furanylethanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
FCAJYRVEBULFKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016666_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)