Merck
CH4H03CD9ACD
ChemBridge Corporation
(3R,3aR,6S,6aR)-6-aminohexahydrofuro[3,2-b]furan-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,600
1 G
¥57,100
5 G
¥207,800
10 G
¥333,500
ベンダーカタログ番号: 4036909-250MG
¥32,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,600
1 G
¥57,100
5 G
¥207,800
10 G
¥333,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4036909-250MG
¥32,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3R,3aR,6S,6aR)-6-aminohexahydrofuro[3,2-b]furan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6;/h3-6,8H,1-2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
VSFKTMRKHVHYJE-BTVCFUMJSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036909
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036909_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)