Merck
CH4458379370
ChemBridge Corporation
2-hydrazino-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
ベンダーカタログ番号: 4045160-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4045160-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9F3N4/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-16-10(17-9)18-15/h1-6H,15H2,(H,16,17,18)
InChI Key
XSYKWRVOVGOZMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045160
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045160_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)