Merck
CH4424852048
ChemBridge Corporation
(3-pyridinylmethyl)(3-thienylmethyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 9037878-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.76
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9037878-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(3-pyridinylmethyl)(3-thienyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-10(6-12-4-1)7-13-8-11-3-5-14-9-11;/h1-6,9,13H,7-8H2;1H
InChI Key
UWANKFAEAGZYLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9037878
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9037878_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)