Merck
CH4424852023
ChemBridge Corporation
5-chloro-2-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 9010054-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9010054-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-2-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O2.ClH/c14-12-2-3-13(11(8-12)9-17)18-7-1-5-16-6-4-15-10-16;/h2-4,6,8-10H,1,5,7H2;1H
InChI Key
PVXZDIBGKURKHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9010054
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9010054_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)