Merck
CH4424851999
ChemBridge Corporation
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
ベンダーカタログ番号: 7727528-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.8
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7727528-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO2.ClH/c17-13-14-6-4-7-15(12-14)18-11-5-10-16-8-2-1-3-9-16;/h4,6-7,12-13H,1-3,5,8-11H2;1H
InChI Key
JINCPXDYIPDOTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7727528
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7727528_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)