Merck
CH4424851880
ChemBridge Corporation
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
ベンダーカタログ番号: 6588030-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.79
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6588030-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(3-methylbenzyl)cyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-12-6-5-7-13(10-12)11-15-14-8-3-2-4-9-14;/h5-7,10,14-15H,2-4,8-9,11H2,1H3;1H
InChI Key
FAHRAKVAWLWOQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6588030
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6588030_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)