Merck
CH4424851527
ChemBridge Corporation
N-[(4-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,400
ベンダーカタログ番号: 5533277-5G
¥26,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5533277-5G
¥26,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[(4-methoxy-1-naphthyl)methyl]cyclopentanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C17H21NO.BrH/c1-19-17-11-10-13(12-18-14-6-2-3-7-14)15-8-4-5-9-16(15)17;/h4-5,8-11,14,18H,2-3,6-7,12H2,1H3;1H
InChI Key
AODFQDUIIYUYTC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5533277
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5533277_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)