Merck
CH4424848000
ChemBridge Corporation
1,3-dimethyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 4047562-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4047562-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1,3-dimethyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O2.ClH/c1-11-7(13)9(12(2)8(11)14)3-5-10-6-4-9;/h10H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI Key
AJRHDTGMALYLNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4047562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4047562_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)