Merck
CH4424847959
ChemBridge Corporation
2-ethyl-1-methyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
10 G
¥70,700
ベンダーカタログ番号: 4031172-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
10 G
¥70,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4031172-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-ethyl-1-methyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-3-10-12-8-6-7(11)4-5-9(8)13(10)2;;/h4-6H,3,11H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
IVPRVTXYJCQXQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031172
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031172_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)