Merck
CH4424847894
ChemBridge Corporation
8-(1-pyrrolidinyl)-5-quinolinamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
10 G
¥38,800
ベンダーカタログ番号: 4030932-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
10 G
¥38,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4030932-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-(pyrrolidin-1-yl)quinolin-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.2ClH/c14-11-5-6-12(16-8-1-2-9-16)13-10(11)4-3-7-15-13;;/h3-7H,1-2,8-9,14H2;2*1H
InChI Key
CBXSFRULRPGDPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030932
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030932_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)