Merck
CH4424847036
ChemBridge Corporation
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,600
1 G
¥57,100
5 G
¥207,800
ベンダーカタログ番号: 4037096-250MG
¥32,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,600
1 G
¥57,100
5 G
¥207,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4037096-250MG
¥32,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3,9-diazaspiro[5.5]undecane-2,4-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O2.2ClH/c12-7-5-9(6-8(13)11-7)1-3-10-4-2-9;;/h10H,1-6H2,(H,11,12,13);2*1H
InChI Key
PLFAONXWOYKCIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037096
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037096_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)