Merck
CH4424846752
ChemBridge Corporation
[(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 4028051-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.69
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4028051-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.ClH/c1-2-13-10-6-4-3-5-8(10)9(7-11)12-13;/h3-6H,2,7,11H2,1H3;1H
InChI Key
UOQDBPKEDMQAMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028051
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028051_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)