Merck
CH4424846107
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,600
1 G
¥57,100
ベンダーカタログ番号: 4014997-250MG
¥32,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,600
1 G
¥57,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4014997-250MG
¥32,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-10-4-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7;/h1-3,10H,4-5,9H2;1H
InChI Key
VFAMYTFEDMWKGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014997
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014997_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)