Merck
CH4424845707
ChemBridge Corporation
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
ベンダーカタログ番号: 4010594-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4010594-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-7-9-4-6-10(7)5-3-8-2;;/h4,6,8H,3,5H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
ZYADINZQOCFAJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010594
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010594_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)