Merck
CH4424845138
ChemBridge Corporation
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥43,100
1 G
¥70,900
5 G
¥263,400
10 G
¥423,700
ベンダーカタログ番号: 4002495-250MG
¥43,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥43,100
1 G
¥70,900
5 G
¥263,400
10 G
¥423,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4002495-250MG
¥43,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S.ClH/c1-4-2-9-5(6(10)11)3-12-7(9)8-4;/h2-3H,1H3,(H,10,11);1H
InChI Key
WURASFZEWMWKID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002495
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002495_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)