コンテンツへスキップ
Merck

CH4424844903

ChemBridge Corporation

1-adamantylhydrazine dihydrochloride hydrate

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 G
¥46,400

ベンダーカタログ番号: 4003886-1G

¥46,400


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より


サイズを選択してください

表示を変更する
1 G
¥46,400

About This Item

CAS番号:
分子量:
257.2
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: 4003886-1G

¥46,400


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より

Iupac Name

((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)hydrazine dihydrochloride hydrate

Inchi Code

1S/C10H18N2.2ClH.H2O/c11-12-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;;;/h7-9,12H,1-6,11H2;2*1H;1H2

InChI Key

LZIFCDGVBUCODB-UHFFFAOYSA-N

Salt Data

2HCl H2O

Purity

95%

Country of Origin

KZ

Product Link

https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003886

MSDS

https://www.hit2lead.com/sds/4003886_sds.pdf


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)