Merck
CH4415172920
ChemBridge Corporation
3-isobutylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,600
ベンダーカタログ番号: 4087891-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4087891-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-10-4-3-9-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
INIRYZSIQPENMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087891
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087891_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)