Merck
CH4415172872
ChemBridge Corporation
[(1-isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,700
ベンダーカタログ番号: 4087842-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4087842-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1-isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N3.ClH/c1-6(2)12-8(4)9(5-10)7(3)11-12;/h6H,5,10H2,1-4H3;1H
InChI Key
NTGFYPPMXIGGHR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087842
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087842_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)