Merck
CH4375444659
ChemBridge Corporation
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4045153-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4045153-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-N,N-dimethyl-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c1-11(2)9(13)6-3-4-7(10)8(5-6)12(14)15/h3-5H,1-2H3
InChI Key
RIOXTSMUEXTUSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045153
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045153_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)