Merck
CH4321848900
ChemBridge Corporation
1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥38,200
10 G
¥57,900
ベンダーカタログ番号: 4045166-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥38,200
10 G
¥57,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4045166-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c13-14-12(17)10-6-11(16)15(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)
InChI Key
XHZSIPQGQQCXRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045166
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045166_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)