Merck
CH4312834653
ChemBridge Corporation
tert-butyl 12-oxo-3,7,11-triazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥27,900
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
ベンダーカタログ番号: 4042554-250MG
¥27,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥27,900
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4042554-250MG
¥27,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 12-oxo-3,7,11-triazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25N3O3/c1-13(2,3)20-12(19)17-9-5-14(6-10-17)11(18)15-7-4-8-16-14/h16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,18)
InChI Key
ZMAXWXREJIFKEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042554
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042554_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)