Merck
CH4312834629
ChemBridge Corporation
2-chloro-4-ethyl-5-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
5 G
¥126,500
ベンダーカタログ番号: 4036868-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
5 G
¥126,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4036868-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-4-ethyl-5-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-3-6-5(2)4-9-7(8)10-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
KZVIHMGIQQVEAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036868
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036868_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)