Merck
CH4309657101
ChemBridge Corporation
7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 4043558-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4043558-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-4-2-6-10-3-5(8(13)14)7(9)12(6)11-4/h2-3H,9H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
FQGDCFDFDHJJSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043558
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043558_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)