Merck
CH4250699460
ChemBridge Corporation
2-bromo-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.57
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8BrClO2S/c1-5-3-7(9)8(4-6(5)2)13(10,11)12/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LOSWVTPOIIAILQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041111
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041111_sds.pdf