Merck
CH4244052329
ChemBridge Corporation
1,4-diazaspiro[5.5]undecan-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4035174-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4035174-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-diazaspiro[5.5]undecan-5-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c12-8-9(11-7-6-10-8)4-2-1-3-5-9/h11H,1-7H2,(H,10,12)
InChI Key
NPGCDXDRKGAHMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035174
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035174_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)