Merck
CH4238557348
ChemBridge Corporation
N,N-dimethyl-2-piperazin-1-ylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
ベンダーカタログ番号: 3020366-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3020366-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H17N3O/c1-10(2)8(12)7-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
JJEMPZXXGBIJIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020366
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020366_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)