Merck
CH4238557189
ChemBridge Corporation
3-(3-methylphenyl)isoxazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥126,500
ベンダーカタログ番号: 3020103-5G
¥126,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥126,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3020103-5G
¥126,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-(3-methylphenyl)-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
ONTZXIMFRONHNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020103
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020103_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)