Merck
CH4238556041
ChemBridge Corporation
1-(2-ethylbutyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
ベンダーカタログ番号: 3002076-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,400
5 G
¥165,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3002076-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-ethylbutyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-3-10(4-2)9-12-7-5-11-6-8-12/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
BLMJWLVGFVHJKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002076
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002076_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)