Merck
CH4238556021
ChemBridge Corporation
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥57,100
5 G
¥207,800
ベンダーカタログ番号: 3002048-1G
¥57,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥57,100
5 G
¥207,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3002048-1G
¥57,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-amino-2,3-dimethyl-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-12-9(14)6-4-3-5-7(11)8(6)10(15)13(12)2/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI Key
NSFBHUKKNHLIMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002048
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002048_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)