Merck
CH4183975644
ChemBridge Corporation
N-(4-amino-2-methoxyphenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 4032952-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4032952-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-(4-amino-2-methoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S/c1-13-8-5-6(9)3-4-7(8)10-14(2,11)12/h3-5,10H,9H2,1-2H3
InChI Key
KZSJTNMFJVBKLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032952
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032952_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)