Merck
CH4182077232
ChemBridge Corporation
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
10 G
¥70,700
ベンダーカタログ番号: 4030667-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
10 G
¥70,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4030667-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-5(9)7-6(3-4)12-8(10)11-7/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
PBKFYZMSNJCLOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030667_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)