Merck
CH4182077177
ChemBridge Corporation
6-hydroxy-4-methyl-1-benzofuran-3(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4030217-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4030217-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-hydroxy-4-methyl-1-benzofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-5-2-6(10)3-8-9(5)7(11)4-12-8/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
GFJNHSHJFMHFBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030217
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030217_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)