Merck
CH4182076886
ChemBridge Corporation
4-amino-N-isobutyl-3-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
ベンダーカタログ番号: 4028810-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,600
5 G
¥26,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4028810-1G
¥11,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-amino-N-isobutyl-3-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-8(2)7-14-12(15)10-4-5-11(13)9(3)6-10/h4-6,8H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
IZPMKWBCJMILPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028810
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028810_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)