Merck
CH4182076864
ChemBridge Corporation
(propylthio)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 4028731-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4028731-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(propylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
ZLAIUYZHCQJJCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028731_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)