Merck
CH4182076754
ChemBridge Corporation
3-(ethylthio)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 4028457-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4028457-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-2-8-4-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
MSFAOLUZTRRBJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028457
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028457_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)