Merck
CH4182076515
ChemBridge Corporation
N-propionylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4026814-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4026814-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-propionylalanine
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-3-5(8)7-4(2)6(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
INPGLFHHFHOGRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026814
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026814_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)