Merck
CH4182076398
ChemBridge Corporation
(ethylsulfonyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
10 G
¥143,000
ベンダーカタログ番号: 4027612-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
10 G
¥143,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4027612-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(ethylsulfonyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H8O4S/c1-2-9(7,8)3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
XTKCDFOXCDJUGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027612
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027612_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)