Merck
CH4182076295
ChemBridge Corporation
methyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 4027345-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4027345-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-9-6(2)7(5)8(10)11-3/h4,9H,1-3H3
InChI Key
WTRAMBVKRHNQQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027345
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027345_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)