Merck
CH4182076265
ChemBridge Corporation
2-(benzylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
ベンダーカタログ番号: 4026234-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
5 G
¥46,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4026234-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(benzylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c16-9-11-7-14-12(15-8-11)13-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-9H,6H2,(H,13,14,15)
InChI Key
LYCVAJMGIHAWPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026234_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)