Merck
CH4182075896
ChemBridge Corporation
2,2-dimethyl-3-(methylamino)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 4025868-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4025868-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(methylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)4-7-3/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
ZCCHIQJONBEULF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4025868
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4025868_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)