Merck
CH4182075624
ChemBridge Corporation
5-methoxy-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,700
ベンダーカタログ番号: 4022977-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4022977-1G
¥21,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-propynyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-3-6-14-11-5-4-10(13-2)7-9(11)8-12/h1,4-5,7-8H,6H2,2H3
InChI Key
MXTHNBAWXQTWJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022977_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)