Merck
CH4182075304
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-quinolin-2-ylmethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,400
ベンダーカタログ番号: 4012512-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4012512-1G
¥46,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-methyl-N-(2-quinolinylmethyl)amine
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-12-8-10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)13-10/h2-7,12H,8H2,1H3
InChI Key
IMBQFFXWWOONSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012512
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012512_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)