Merck
CH4182074847
ChemBridge Corporation
(3-methylpiperidin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
5 G
¥102,600
10 G
¥162,500
ベンダーカタログ番号: 4017648-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
5 G
¥102,600
10 G
¥162,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4017648-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-methyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(6-9)3-2-4-8-5-7/h8-9H,2-6H2,1H3
InChI Key
DMGCHHGYZKQCNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017648
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017648_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)