Merck
CH4102153804
ChemBridge Corporation
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 9072041-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9072041-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-4-3-8-6-7-2-1-5-10-7/h1-2,5,8-9H,3-4,6H2
InChI Key
PERSIOJMHRGFFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072041
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072041_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)