Merck
CH4102153489
ChemBridge Corporation
4-[(2-acetylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
ベンダーカタログ番号: 9071176-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,700
5 G
¥90,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9071176-1G
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(2-acetylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c1-8(14)9-4-2-3-5-10(9)13-11(15)6-7-12(16)17/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)
InChI Key
AJFVLYLOGPQKGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071176
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071176_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)