Merck
CH4102153473
ChemBridge Corporation
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 7141888-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7141888-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-6-4-5-10(9-11)12(15)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
InChI Key
MFQIJRCKRUAHKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7141888
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7141888_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)