Merck
CH4102153414
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(2-cyclopropylphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
5 G
¥126,500
ベンダーカタログ番号: 7094977-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥24,600
1 G
¥36,700
5 G
¥126,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7094977-250MG
¥24,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-N-(2-cyclopropylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12ClNO/c12-7-11(14)13-10-4-2-1-3-9(10)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2,(H,13,14)
InChI Key
FIYNRKCOFRDEMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7094977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7094977_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)