Merck
CH4102152949
ChemBridge Corporation
4-formyl-2,6-dimethylphenyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,700
ベンダーカタログ番号: 9072034-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9072034-1G
¥16,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-formyl-2,6-dimethylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-7-4-10(6-12)5-8(2)11(7)14-9(3)13/h4-6H,1-3H3
InChI Key
TVTIBBMRARODJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072034
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072034_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)